1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502324-1G
PC502324-250MG
APOSPC502324-1GEA
16340
CZK
APOSPC502324-1G
APOSPC502324-250MG
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₆F₂N₂O₃ MW: 240.163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30730349 CAS číslo: 2187434-99-5 |