Tisk…
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502321-1G PC502321-250MG PC502321-5G
APOSPC502321-1GEA 4960 CZK
APOSPC502321-1G APOSPC502321-250MG APOSPC502321-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14525492
CAS číslo: 1204296-03-6