Tisk…
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50230-1G PC50230-250MG PC50230-5G
APOSPC50230-1GEA 2820 CZK
APOSPC50230-1G APOSPC50230-250MG APOSPC50230-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
2-Fluoro-4-iodophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₆FIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396991
CAS číslo: 345963-96-4