2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50229-1G
PC50229-250MG
PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA
2400
CZK
APOSPC50229-1G
APOSPC50229-250MG
APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ MW: 169.153 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09032899 CAS číslo: 914224-31-0 |