Tisk…
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502288-1G PC502288-250MG PC502288-5G
APOSPC502288-1GEA 1040 CZK
APOSPC502288-1G APOSPC502288-250MG APOSPC502288-5G
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₈BrFO
MW: 231,062 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751763
CAS číslo: 92821-83-5