Tisk…
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 4140 CZK
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Vzorec: C₁₀H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29761120
CAS číslo: 2089319-24-2