Tisk…
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 13460 CZK
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClFNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26032776
CAS číslo: 1551793-37-3
UN: 3261
ADR: 8,III