Tisk…
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502272-1G PC502272-250MG
APOSPC502272-1GEA 31020 CZK
APOSPC502272-1G APOSPC502272-250MG
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅BrF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25476827
CAS číslo: 1803571-23-4