2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50227-1G
PC50227-250MG
PC50227-5G
APOSPC50227-1GEA
2440
CZK
APOSPC50227-1G
APOSPC50227-250MG
APOSPC50227-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Vzorec:
C₈H₅FIN MW: 261,035 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18396999 CAS číslo: 345963-95-3 |