Tisk…
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50226-1G PC50226-250MG PC50226-5G
APOSPC50226-1GEA 12200 CZK
APOSPC50226-1G APOSPC50226-250MG APOSPC50226-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20696905
CAS číslo: 180146-78-5