Tisk…
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 12200 CZK
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₅FO
MW: 148.134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730328
CAS číslo: 1851952-10-7