Tisk…
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502252-1G PC502252-250MG PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA 13460 CZK
APOSPC502252-1G APOSPC502252-250MG APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545737
CAS číslo: 137338-08-0