Tisk…
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 17360 CZK
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11656151
CAS číslo: 1208076-36-1