Tisk…
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502242-1G
APOSPC502242-1GEA 1120 CZK
APOSPC502242-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,904 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24848699
CAS číslo: 217816-53-0