Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502236-1G PC502236-250MG
APOSPC502236-1GEA 15210 CZK
APOSPC502236-1G APOSPC502236-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27931581
CAS číslo: 889459-12-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III