Tisk…
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502234-1G PC502234-250MG
APOSPC502234-1GEA 10350 CZK
APOSPC502234-1G APOSPC502234-250MG
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₃INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606429
CAS číslo: 224185-35-7