Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50223-100MG PC50223-1G PC50223-250MG
APOSPC50223-100MGEA 3810 CZK
APOSPC50223-100MG APOSPC50223-1G APOSPC50223-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
5-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08544284
CAS číslo: 215788-34-4