Tisk…
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502224-1G PC502224-250MG PC502224-5G
APOSPC502224-1GEA 1660 CZK
APOSPC502224-1G APOSPC502224-250MG APOSPC502224-5G
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30730320
CAS číslo: 2149601-02-3