2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502223-1G
PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA
16140
CZK
APOSPC502223-1G
APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₅ MW: 251.116 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30730319 CAS číslo: 2149597-24-8 |