Tisk…

3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC502222-1G PC502222-250MG PC502222-5G
APOSPC502222-1GEA 7050 CZK
APOSPC502222-1G APOSPC502222-250MG APOSPC502222-5G
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Vzorec: C₈H₄F₃IO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25967134
CAS číslo: 775330-11-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR