Tisk…
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502212-1G PC502212-250MG PC502212-5G
APOSPC502212-1GEA 10750 CZK
APOSPC502212-1G APOSPC502212-250MG APOSPC502212-5G
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Vzorec: C₈H₆BF₆O·K
MW: 282.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18713047
CAS číslo: 1201331-15-8