Tisk…

1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-4-(perfluoroethoxy)benzene

PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 1040 CZK
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,013 g/mol
Bod varu: 91…91 °C (50 mm Hg)
Hustota: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040941
CAS číslo: 56425-85-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR