2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502207-1G
PC502207-250MG
APOSPC502207-1GEA
37360
CZK
APOSPC502207-1G
APOSPC502207-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Vzorec:
C₉H₄BrF₅O₂ MW: 319.023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30723449 CAS číslo: 2149602-08-2 UN: 3261 ADR: 8 III |