2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502206-1G
PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA
17360
CZK
APOSPC502206-1G
APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₅F₅O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30723445 CAS číslo: 2149591-28-4 |