Tisk…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502205-1G PC502205-250MG PC502205-5G
APOSPC502205-1GEA 14880 CZK
APOSPC502205-1G APOSPC502205-250MG APOSPC502205-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃BrF₅NO
MW: 292,001 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28738216
CAS číslo: 1804896-67-0