Tisk…
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 10020 CZK
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18089307
CAS číslo: 1263377-64-5