Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502199-1G PC502199-250MG
APOSPC502199-1GEA 18620 CZK
APOSPC502199-1G APOSPC502199-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅O
MW: 291.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723444
CAS číslo: 2149591-35-3
UN: 3265
ADR: 8 III