Tisk…
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro(3-(trifluoromethyl)benzyl)borate
PC502198-1G PC502198-250MG PC502198-5G
APOSPC502198-1GEA 9490 CZK
APOSPC502198-1G APOSPC502198-250MG APOSPC502198-5G
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate 95%
Potassium [3-(trifluoromethyl)benzyl]trifluoroborate
Vzorec: C₈H₆BF₆·K
MW: 266.033 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18712965
CAS číslo: 1494466-25-9