Tisk…
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502194-100MG PC502194-250MG PC502194-1G
APOSPC502194-100MGEA 5790 CZK
APOSPC502194-100MG APOSPC502194-250MG APOSPC502194-1G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847161
CAS číslo: 1214364-36-9