Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502192-1G
PC502192-250MG
APOSPC502192-1GEA
4300
CZK
APOSPC502192-1G
APOSPC502192-250MG
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Vzorec:
C₇H₆BF₄·K MW: 216,025 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112714 CAS číslo: 2126821-95-0 |