3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502153-1G
PC502153-250MG
PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA
1580
CZK
APOSPC502153-1G
APOSPC502153-250MG
APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄F₃IO₂ MW: 316.016 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08448293 CAS číslo: 28186-62-1 |