Tisk…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 20830 CZK
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977391
CAS číslo: 868166-28-3