Tisk…
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonamide
PC50215-1G PC50215-250MG PC50215-5G
APOSPC50215-1GEA 8270 CZK
APOSPC50215-1G APOSPC50215-250MG APOSPC50215-5G
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Perfluorobutylsulphonamide
Vzorec: C₄H₂F₉NO₂S
MW: 299,115 g/mol
Bod tání: 64…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11112029
CAS číslo: 30334-69-1