Tisk…
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 12200 CZK
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂NO₃
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17169028
CAS číslo: 213382-46-8