Tisk…
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502146-1G PC502146-250MG PC502146-5G
APOSPC502146-1GEA 39680 CZK
APOSPC502146-1G APOSPC502146-250MG APOSPC502146-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398193
CAS číslo: 1261795-42-9
UN: 3261
ADR: 8,III