3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502144-1G
PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA
39680
CZK
APOSPC502144-1G
APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₆F₃IO MW: 302,032 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18398176 CAS číslo: 868167-58-2 |