Tisk…
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502143-1G PC502143-250MG
APOSPC502143-1GEA 3380 CZK
APOSPC502143-1G APOSPC502143-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185568
CAS číslo: 868596-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III