2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502142-1G
PC502142-250MG
PC502142-5G
APOSPC502142-1GEA
5260
CZK
APOSPC502142-1G
APOSPC502142-250MG
APOSPC502142-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22381476 CAS číslo: 1236141-95-9 |