3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502141-1G
PC502141-250MG
APOSPC502141-1GEA
18620
CZK
APOSPC502141-1G
APOSPC502141-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₄BrF₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17169030 CAS číslo: 1258546-68-7 UN: 3261 ADR: 8,III |