5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-hydroxymethylphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC502140-1G
PC502140-5G
PC502140-10G
PC502140-25G
APOSPC502140-1GEA
2650
CZK
APOSPC502140-1G
APOSPC502140-5G
APOSPC502140-10G
APOSPC502140-25G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 95%
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,946 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11111910 CAS číslo: 1246633-53-3 |