Tisk…
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl Alcohol
PC502138-1G PC502138-250MG PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA 4770 CZK
APOSPC502138-1G APOSPC502138-250MG APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202666
CAS číslo: 287121-32-8