3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502136-1G
PC502136-5G
APOSPC502136-1GEA
1470
CZK
APOSPC502136-1G
APOSPC502136-5G
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid 97%
3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13181611 CAS číslo: 1246633-55-5 |