Tisk…
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502135-1G PC502135-250MG PC502135-5G
APOSPC502135-1GEA 1660 CZK
APOSPC502135-1G APOSPC502135-250MG APOSPC502135-5G
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Vzorec: C₉H₇BrF₂O
MW: 249.052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391236
CAS číslo: 481066-21-1