Tisk…
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502134-1G PC502134-250MG PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA 4960 CZK
APOSPC502134-1G APOSPC502134-250MG APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19381659
CAS číslo: 1349719-24-9