Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502131-1G
PC502131-250MG
PC502131-5G
APOSPC502131-1GEA
1660
CZK
APOSPC502131-1G
APOSPC502131-250MG
APOSPC502131-5G
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₆F₃IO₂ MW: 330,042 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11976042 CAS číslo: 161622-17-9 |