Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502130-1G
PC502130-250MG
PC502130-5G
APOSPC502130-1GEA
2730
CZK
APOSPC502130-1G
APOSPC502130-250MG
APOSPC502130-5G
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233.034 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10000921 CAS číslo: 647020-71-1 |