Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 8270 CZK
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787527
CAS číslo: 1119454-13-5