Tisk…
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 10350 CZK
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₃IN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18398161
CAS číslo: 1261482-46-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III