Tisk…
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502099-1G PC502099-5G PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA 1240 CZK
APOSPC502099-1G APOSPC502099-5G APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846086
CAS číslo: 1160574-62-8