4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC502072-1G
PC502072-250MG
APOSPC502072-1GEA
3410
CZK
APOSPC502072-1G
APOSPC502072-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec:
C₉H₄BrF₃O MW: 265,027 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22570386 CAS číslo: 1824630-55-8 UN: 1993 ADR: 3,III |